Learn More
Fosfato de bis(m-cresil) p-cresilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(m-cresyl) p-Cresyl Phosphate |
| CAS | 72016-32-1 |
| Fórmula molecular | C21H21O4P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) 4-Methylphenyl Ester, Di-m-cresyl p-Cresyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-12-19(13-11-16)23-26(22,24-20-8-4-6-17(2)14-20)25-21-9-5-7-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(OP(=O)(Oc2cccc(C)c2)Oc3cccc(C)c3)cc1 |
| Nombre IUPAC | fosfato de bis(3-metilfenil) (4-metilfenil) |
| Peso molecular (g/mol) | 368.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 368.1177 |