Learn More
Bis-L-fenilalanilciclohexanodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol |
| CAS | 205654-87-1 |
| Fórmula molecular | C26 H34 N2 O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34N2O4/c27-23(15-19-7-3-1-4-8-19)25(29)31-17-21-11-13-22(14-12-21)18-32-26(30)24(28)16-20-9-5-2-6-10-20/h1-10,21-24H,11-18,27-28H2/t21?,22?,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCC2CCC(COC(=O)[C@@H](N)Cc3ccccc3)CC2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-fenilpropanoato de [4-[[(2S)-2-amino-3-fenilpropanoil]oximetil]ciclohexil]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 438.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.2519 |