Learn More
Bis(heptafluoroisopropil)cetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349345 5 g 5 g
11339345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16708.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 813-44-5 | C7F14O | 366.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-44-5
Fórmula molecular C7F14O
Peso molecular (g/mol) 366.054
Número MDL MFCD00042087
Clave InChI GRVMOMUDALILLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis perfluoroisopropyl ketone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl pentan-3-one, bis perfluorisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl ketone, 3-pentanone, 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis trifluoromethyl, perfluoroisopropyl ketone, bis heptafluoroisopropyl methanone, cf3 2cfc o cf cf3 2, 3-hexanone, 1,1,1,2,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-2-trifluoromethyl, tert-butyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylat
PubChem CID 69941
Nombre IUPAC 1,1,1,2,4,5,5,5-octafluoro-2,4-bis(trifluorometil)pentan-3-ona
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F)C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(heptafluoroisopropyl)ketone
Densidad 1.661
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1916532
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.06
Porcentaje de pureza 97%