Learn More
Bis(etiltio)metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(ethylthio)methane |
| CAS | 4396-19-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12S2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSCSCC |
| Nombre IUPAC | etilsulfanilmetilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.038 |