Learn More
Bis(etilenditiolo)tetratiafulvaleno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378368 1 g 1 g
11368368 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039557.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66946-48-3 | C10H8S8 | 384.65 g/mol
It is used as a component for organic superconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66946-48-3
Fórmula molecular C10H8S8
Peso molecular (g/mol) 384.65
Número MDL MFCD00059710
Clave InChI LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis ethylenedithio tetrathiafulvalene, bedt-ttf, 2-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5h,6h-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine, bis ethylenedithio tetrathiofulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene, bis-ethylenedithio tetrathiafulvalene, bis ethylenedithiolo tetrathiafulvalene 250mg, bi 5,6-dihydro-1,3-dithiolo 4,5-b 1,4-dithiine-2-ylidene, 2-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiin-2-ylidene-5,6-dihydro-1,3 dithiolo 4,5-b 1,4 dithiine
PubChem CID 633432
Nombre IUPAC 2-(5,6-dihidro-[1,3]ditiolo[4,5-b][1,4]ditiina-2-ilideno)-5,6-dihidro-[1,3]ditiolo[4,5-b][1,4]ditiina
SMILES C1CSC2=C(SC(S2)=C2SC3=C(S2)SCCS3)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
Punto de fusión 238°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.68
Forma física Polvo, envasado bajo argón