Learn More
Bis(etileno)(2,4-pentanodionato)rodio(i), Rh 39,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303698 250 mg 250 miligramos
11313698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039288.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12082-47-2
Fórmula molecular C9H15O2Rh
Peso molecular (g/mol) 258.12
Número MDL MFCD00015354
Clave InChI FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Sinónimo acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
PubChem CID 11630270
Nombre IUPAC eteno;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;rodio
SMILES [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.13
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 39,9 % min.
Forma física cristalino/a/s