Learn More
Bis(difenilfosfino)metano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093520 5 g Frasco de vidrio 5 g
10713724 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2071-20-7
Fórmula molecular C25H22P2
Peso molecular (g/mol) 384.40
Número MDL MFCD00003537
Clave InChI XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
PubChem CID 74952
Nombre IUPAC difenilfosfanilmetil(difenil)fosfano
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diphenylphosphino)methane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 122.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2PCH2P(C6H5)2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,1254
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(diphenylphosphino)methane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.