Learn More
Bis(Difenilfosfino)metano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344579 2 g 2 g
11484577 10 g 10 g
11494577 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21112.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384.40 g/mol
It is applied as an organic synthesis catalyst. It is also used as an intermediate in flavor and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como catalizador de síntesis orgánica. También se utiliza como intermediario en el sabor y las fragancias.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2071-20-7
Fórmula molecular C25H22P2
Peso molecular (g/mol) 384.40
Número MDL MFCD00003537
Clave InChI XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
PubChem CID 74952
Nombre IUPAC difenilfosfanilmetil(difenil)fosfano
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diphenylphosphino)methane
Punto de fusión 118°C to 119°C
Cantidad 2 g
Beilstein 758760
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.4
Porcentaje de pureza 97%