Learn More
[Bis(difenilfosfino)etano]dicloroníquel, TRC
Código de producto. 30347837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347837 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30347837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB430455250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel
CAS 14647-23-5
Fórmula molecular C26H24Cl2NiP2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (SP-4-2)-Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, cis-Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, 1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine Nickel Complex, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethanenickel Dichloride, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel Dichloride, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]]nickel, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, Dichlorobis[(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane Dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) Chloride, cis-(1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane)dichloronickel
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]1(Cl)[P](CC[P]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletil(difenil)fosfano; níquel(2+); dicloruro
Peso molecular (g/mol) 528.02