Learn More
Disulfuro de bis(difenilmetilo), Mikromol™
Código de producto. 30052656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30052656 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30052656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0540.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Disulfuro de bis(difenilmetilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diphenylmethyl)disulfide
CAS 1726-02-9
Nombres de analitos o componentes Bis(diphenylmethyl)disulfide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H22 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bis(diphenylmethyl)disulfide, Modafinil Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22S2/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22)27-28-26(23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,25-26H
SMILES S(SC(c1ccccc1)c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC [(benzhidrildisulfanil)-fenilmetil]benceno
Peso molecular (g/mol) 398.58
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1163 g/mol