Learn More
Bis(dimethylthiocarbamyl) Sulfide 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10537362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10537362 250 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10537362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402432500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Nombre de nota 97%
CAS 97-74-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106.0°C to 110.0°C
Color Yellow
Temperatura de inflamación 156°C
Pérdida por secado 0.3% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H12N2S3
Fórmula lineal ((CH3)2NCS)2S
Número MDL MFCD00014870
Cantidad 250 g
Sinónimo tetramethylthiuram monosulfide, bis dimethylthiocarbamoyl sulfide, monothiuram, unads, mono-thiurad, tmtm, thiuram mm, aceto tmtm, cyuram ms, ekagom tm
Clave InChI REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
Nombre IUPAC Dimetilcarbamotioil N,N-dimetilcarbamoditioato
Peso molecular (g/mol) 208.356
PubChem CID 7347
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(dimethylthiocarbamyl) sulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.