Learn More
Cloruro de bis(dimetilamino)fosforilo, TRC
Código de producto. 30329118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30329118 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB42975510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dimethylamino)phosphoryl Chloride
CAS 1605-65-8
Fórmula molecular C23 H21 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Bis(dimethylamino)chlorophosphine Oxide, Bis(dimethylamino)phosphinic Chloride, Bis(dimethylamino)phosphinyl Chloride, Bis(dimethylamino)phosphoryl Chloride, Chlorobis(dimethylamino)phosphine Oxide, N,N,N',N'-Tetramethyldiamidophosphorochloridate, NSC 30697, Tetramethyldiamidophosphoryl Chloride, Tetramethylphosphorochloridic Diamide, Tetramethylphosphorodiamidic Chloride, Tetramethylphosphorodiamidoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 1-tritilaziridin-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 343.418
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.157