Learn More
Bis(dimetilamino)fosforocloridato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383678 2 g 2 g
11373678 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039274.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1605-65-8
Fórmula molecular C4H12ClN2OP
Peso molecular (g/mol) 170.58
Número MDL MFCD00008302
Clave InChI WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
Nombre IUPAC N-[cloro(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Color Incolora
Densidad 1.152 g/mL
Punto de ebullición 246°C to 247°C
Temperatura de inflamación 119°C (246°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal [(CH3)2N]2P(O)Cl
Índice de refracción 1.4679
Cantidad 2 g
Número UN UN3265
Beilstein 471430
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.58
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido