Learn More
Bis(dimetilamino)fosforoclorhidrato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377590 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377590 10 g Frasco de vidrio 10 g
10127793 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172720100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1605-65-8 | C4H12ClN2OP | 170.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1605-65-8
Fórmula molecular C4H12ClN2OP
Peso molecular (g/mol) 170.58
Número MDL MFCD00008302
Clave InChI WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis dimethylamino phosphoryl chloride, phosphorodiamidic chloride, tetramethyl, bis dimethylamino phosphinic chloride, n,n,n',n'-tetramethylphosphorodiamidic chloride, bis dimethylamino phosphorylchloride, bis n,n-dimethylamino phosphinic chloride, ch3 2n 2pocl, bis dimethylamino phosphorochloridate, tetramethylphosphorodiamidic chloride, phosphorodiamidicchloride, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 74150
SMILES CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 246.0°C to 247.0°C
Temperatura de inflamación 119°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88 to 112% (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2N]2P(O)Cl
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.15
Nombre IUPAC N-[cloro(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.58
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(dimethylamino)phosphorochloridate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.