Learn More
Bis(dimetilamino)dimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464597 100 g 100 g
11454597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21119.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3768-58-9 | Molecular Formula: C6H18N2Si | Molecular Weight: 146.309 g/mol
Bis(dimethylamino)-dimethyl silane has been used to silanize pH-sensitive microelectrodes, used to measure the membrane potential in oocytes, in an experimental procedure aimed towards cloning and characterizing human electrogenic Na+-cotransporter isoform (hhNBC). It is also used for microelectrode measurements, in a study conducted to measure carbon dioxide transport through membranes. It is also used in electronic film deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(dimetilamino)-dimetilsilano se ha utilizado para silanizar microelectrodos sensibles al pH, también para medir el potencial de membrana de los ovocitos, en un procedimiento experimental dirigido a la clonación y caracterización de una isoforma humana de cotransportador electrogénico de Na+- (hhNBC). También se utiliza para mediciones de microelectrodos, en un estudio realizado para medir el transporte de dióxido de carbono a través de las membranas. También se utiliza en la deposición de películas electrónicas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del aire y agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3768-58-9
Fórmula molecular C6H18N2Si
Peso molecular (g/mol) 146.309
Número MDL MFCD00008296
Clave InChI QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis dimethylamino dimethylsilane, silanediamine, hexamethyl, silanediamine, n,n,n',n',1,1-hexamethyl, acmc-1ctl2, bis-dimethylamino dimethylsilane, n,n,n,n-hexamethylsilanediamine #, dimethylsilane, bis n,n-dimethylamino, n,n,n',n',1,1-hexamethylsilanediamine
PubChem CID 77384
Nombre IUPAC N-[dimetilamino(dimetil)silil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 128°C to 129°C
Nombre del producto químico o material Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Punto de fusión -98°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Índice de refracción 1.417
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.807
Número UN UN2924
Beilstein 1736095
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.31
Porcentaje de pureza 97%