Learn More
Bis(diisopropilamino)clorofosfino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627684 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627684 1 g Frasco de vidrio 1 g
10135620 5 g Frasco de vidrio 5 g
11995841 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627684 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56183-63-2
Fórmula molecular C12H28ClN2P
Peso molecular (g/mol) 266.79
Número MDL MFCD00061482
Clave InChI FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
PubChem CID 2733425
Nombre IUPAC N-[cloro-[di(propan-2-il)amino]fosfanilo]-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Punto de fusión 100.0°C to 110.0°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [((CH3)2CH)2N]2PCl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.8