Learn More
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Bis(diisopropylamino)chlorophosphine |
| Punto de fusión | 100.0°C to 110.0°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [((CH3)2CH)2N]2PCl |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.8 |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.