Learn More
Bis(dietilamino)clorofosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(diethylamino)chlorophosphine |
| CAS | 685-83-6 |
| Fórmula molecular | C8H20ClN2P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N,N,N',N'-Tetraethylphosphorodiamidous Chloride, Bis(N,N-diethylamino)chlorophosphine, Bis(diethylamino)chlorophosphane, Chlorobis(diethylamino)phosphine, Tetraethyldiamidophosphorous Chloride, Tetraethyldiaminochlorophosphite, Tetraethylphosphorodiamidous Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20ClN2P/c1-5-10(6-2)12(9)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)P(Cl)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | N-[Cloro(dietilamino)fosfanil]-N-etiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 210.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1053 |