Learn More
Bis(diethylamino)chlorophosphine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10073870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073870 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10073870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317360010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diethylamino)chlorophosphine
Nombre de nota 97%
CAS 685-83-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 57.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H20ClN2P
Fórmula lineal [(C2H5)2N]2PCl
Índice de refracción 1.4885 to 1.4905
Número MDL MFCD00015493
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1
Sinónimo bis diethylamino chlorophosphine, bis diethylamino phosphorchloridite, n,n,n',n'-tetraethylphosphorodiamidous chloride, bdapcd, chloro diethylamino phosphanyl diethylamine, pubchem6475, phosphorodiamidous chloride, tetraethyl, chlorobis diethylamino phosphine, bisdiethylamino-chloro-phosphine, chloro-bis diethylamino-phosphine
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Clave InChI JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)P(N(CC)CC)Cl
Nombre IUPAC N-[Cloro(dietilamino)fosfanil]-N-etiletanamina
Peso molecular (g/mol) 210.69
PubChem CID 2733351
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid