Learn More
Bis(Dietilamino)clorofosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480097 100 g 100 g
11460097 5 g 5 g
11470097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21019.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 685-83-6 | C8H20ClN2P | 210.686 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-83-6
Fórmula molecular C8H20ClN2P
Peso molecular (g/mol) 210.686
Número MDL MFCD00015493
Clave InChI JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diethylamino chlorophosphine, bis diethylamino phosphorchloridite, n,n,n',n'-tetraethylphosphorodiamidous chloride, bdapcd, chloro diethylamino phosphanyl diethylamine, pubchem6475, phosphorodiamidous chloride, tetraethyl, chlorobis diethylamino phosphine, bisdiethylamino-chloro-phosphine, chloro-bis diethylamino-phosphine
PubChem CID 2733351
Nombre IUPAC N-[Cloro(dietilamino)fosfanil]-N-etiletanamina
SMILES CCN(CC)P(N(CC)CC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(diethylamino)chlorophosphine
Densidad 1.002
Punto de ebullición 55°C to 57°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [(C2H5)2N]2PCl
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 94%