Learn More
Bis(Dietilamino)clorofosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Bis(diethylamino)chlorophosphine |
| Densidad | 1.002 |
| Punto de ebullición | 55°C to 57°C (0.2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 101°C (214°F) |
| Olor | Acrid |
| Fórmula lineal | [(C2H5)2N]2PCl |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.69 |
| Mehr anzeigen |