Learn More
Bis(Dietilamino)clorofosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460097
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
11460097 5 g 5 g
11470097 25 g 25 g
11480097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11460097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21019.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 685-83-6 | C8H20ClN2P | 210.686 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 685-83-6
Fórmula molecular C8H20ClN2P
Peso molecular (g/mol) 210.686
Número MDL MFCD00015493
Clave InChI JVEHJSIFWIIFHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis diethylamino chlorophosphine, bis diethylamino phosphorchloridite, n,n,n',n'-tetraethylphosphorodiamidous chloride, bdapcd, chloro diethylamino phosphanyl diethylamine, pubchem6475, phosphorodiamidous chloride, tetraethyl, chlorobis diethylamino phosphine, bisdiethylamino-chloro-phosphine, chloro-bis diethylamino-phosphine
PubChem CID 2733351
Nombre IUPAC N-[Cloro(dietilamino)fosfanil]-N-etiletanamina
SMILES CCN(CC)P(N(CC)CC)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bis(diethylamino)chlorophosphine
Densidad 1.002
Punto de ebullición 55°C to 57°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [(C2H5)2N]2PCl
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.