Learn More
Bis(dicarbonilciclopentadieniliron), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367398
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031114.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12154-95-9
Cyclopentadienyliron dicarbonyl dimer is a workhorse in organometallic chemistry because it is inexpensive and rugged. It is also used as a pharmaceutical intermediates and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12154-95-9
Número MDL MFCD00135625
Sinónimo Dicarbonylcyclopentadienyliron dimer; Dicyclopentadienyl-di-iron tetracarbonyl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dicarbonylcyclopentadienyliron)
Punto de fusión 194°C (decomposition)
Color Rojo
Cantidad 5 g
Número UN UN3466
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It is readily soluble in moderate polar organic solvents such as chloroform and pyridine,but less soluble in carbon tetrachloride and carbon disulfide. It is sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.93
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(dicarbonylcyclopentadienyliron)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .