Learn More
Bis(dibencilideneacetona)paladio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571511 1 g Frasco de vidrio 1 g
10678201 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32005-36-0
Fórmula molecular C34H28O2Pd
Peso molecular (g/mol) 575.02
Número MDL MFCD00051942
Clave InChI UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Sinónimo bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Punto de fusión 150.0°C
Color Negro a marrón-rojo
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Pd(C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5)2
Cantidad 1 g
Fieser 15,302
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.02
Porcentaje de pureza 16 to 21% (Pd)
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.