Learn More
Bis(di-terc-butil-fenilfosfina)paladio(0), 19,3 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427115 250 mg 250 miligramos
15417115 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045853.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52359-17-8 | C28H46P2Pd | 551.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52359-17-8
Fórmula molecular C28H46P2Pd
Peso molecular (g/mol) 551.04
Número MDL MFCD15071400
Clave InChI KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
PubChem CID 71365671
Nombre IUPAC diterc-butil(fenil)fosfano; paladio
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 19.3%
Forma física cristalino/a/s