Learn More
Bis-[Des(5-cloro-2-carboxitienil)] Rivaroxaban Ftalamida, TRC
Código de producto. 30138747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138747 50 mg 50 miligramos
30133409 5 mg 5 miligramos
30004309 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41513550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1365267-36-2
Fórmula molecular C36 H36 N6 O10
Peso molecular (g/mol) 712.71
Sinónimo N1,N2-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
Nombre IUPAC 1-N,2-N-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfodina-4-il)fenil]-1,3-oxazolidina-5-il]metil]benceno-1,2-dicarboxamida
SMILES O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4ccccc4C(=O)NC[C@H]5CN(C(=O)O5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1,N2-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1,2-benzenedicarboxamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H36N6O10/c43-31-21-49-15-13-39(31)23-5-9-25(10-6-23)41-19-27(51-35(41)47)17-37-33(45)29-3-1-2-4-30(29)34(46)38-18-28-20-42(36(48)52-28)26-11-7-24(8-12-26)40-14-16-50-22-32(40)44/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,37,45)(H,38,46)/t27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.2493