Learn More
Clorhidrato de bis(ciclopentadienil)circonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446840 25 g 25 g
11426840 1 g 1 g
11436840 5 g 5 g
11398176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15164.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride is used in the conversion of amides to aldehydes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de bis(ciclopentadienil)circonio se utiliza en la conversión de amidas a aldehídos. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad, la luz y el aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37342-97-5
Fórmula molecular C10H11ClZr-2
Peso molecular (g/mol) 257.872
Número MDL MFCD02089401
Clave InChI VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; hidruro; circonio(2+); cloruro
SMILES [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3131
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Índice Merck 14,8396
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.87
Porcentaje de pureza 95%