Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397387 100 g 100 g
11307397 5 g 5 g
11387387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11397387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012548.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride is used for for Stereoselective Glycosidation. It is also used in the catalyzed transamidation of primary amides with amines. Zirconocene dichloride can also be used to prepare the Negishi reagent,in oxidative cyclisation reactions. Other applications include it is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1291-32-3
Número MDL MFCD00003726
Sinónimo Zirconocene dichloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Punto de fusión 242°C to 245°C
Color Blanco
Punto de ebullición 124°C to 125°C (15 mmHg)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Forma física Polvo