Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388368 100 g 100 g
11308378 1 g 1 g
11398368 5 g 5 g
11318378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11388368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039558.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Zirconocene dichloride can also be used to prepare the Negishi reagent, Cp2Zr(η2-butene) which is used as a source for Cp2Zr in oxidative cyclisation reactions. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1291-32-3
Número MDL MFCD00003726
Sinónimo Zirconocene dichloride; Dichlorobis(cyclopentadienyl)zirconium
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Punto de fusión 242°C to 245°C
Color Blanco
Punto de ebullición 124°C to 125°C (15 mmHg)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo