Learn More
Cloruro e hidruro de bis(ciclopentadienil)circonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(cyclopentadienyl)zirconium Chloride Hydride |
| CAS | 37342-97-5 |
| Fórmula molecular | C10H11ClZr |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bis(cyclopentadienyl)chlorohydrozirconium, Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H4.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H;1H;;/q2*-1;;+3;/p-1 |
| SMILES | [H-][Zr+4]12345678([Cl-])([CH]=9[CH]4=[CH]3[CH-]2[CH]91)[CH]=%10[CH]8=[CH]7[CH-]6[CH]%105 |
| Nombre IUPAC | ciclopenta-1,3-dieno;hidruro;circonio(4+);cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 257.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.96 |