Learn More
Hidruro de cloruro de bis(ciclopentadienil)circonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762315 25 g Frasco de vidrio 25 g
10391234 1 g Frasco de vidrio 1 g
10236790 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207890250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37342-97-5 | C10H11ClZr | 257.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37342-97-5
Fórmula molecular C10H11ClZr
Peso molecular (g/mol) 257.86
Número MDL MFCD02089401
Clave InChI VPQMECJLNPUNGN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo zirconocene chloride hydride
PubChem CID 131718033
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; hidruro; circonio(2+); cloruro
SMILES [H-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Zr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8533
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.86
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.