Learn More
Bromuro de bis(ciclopentadienil)vanadio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438520 5 g 5 g
11428520 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044360.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64815-29-8
Fórmula molecular C10H10Br3V-5
Peso molecular (g/mol) 420.843
Número MDL MFCD03701567
Clave InChI QHYHAEAMZXFABY-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 132984028
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; vanadio; tribromuro
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[V].[Br-].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclopentadienyl)vanadium bromide
Punto de fusión 221°C to 222°C
Punto de ebullición 165°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo