Learn More
Dicloruro de bis(ciclopentadienil)hafnio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343208 25 g 25 g
11333208 1 g 1 g
11323208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11343208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036105.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12116-66-4 | C10H10Cl2Hf | 379.58 g/mol
Starting material to prepare many kinds of hafnocene(II or IV) derivatives; in combination with AgI salt, is an effective activator for glycosyl fluoride. Pharmaceutical intermediates and alos used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12116-66-4
Fórmula molecular C10H10Cl2Hf
Peso molecular (g/mol) 379.58
Número MDL MFCD00001438,MFCD00001438
Clave InChI CSEGCHWAMVIXSA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis cyclopentadienyl hafniumdichloride
PubChem CID 131674741
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hf+4].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Punto de fusión 230°C to 233°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in aromatic solvents,chloroform; slightly soluble in THF,ether. Insolble in hexanes.
Nombre IUPAC dicloruro de hafnio(4+) bis(ciclopenta-2,4-dien-1-uro)
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.59
Forma física cristalino/a/s