Learn More
Bis(ciclopentadienil)dimetiltitanio, 5 % peso en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591293 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10591293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 301761000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium
Nombre de nota 5 wt. % solution in Toluene
CAS 1271-66-5, 108-88-3
Color De naranja a rojo
Densidad 0.9g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H20Ti
Número MDL MFCD02093882
Cantidad 100 mL
Sinónimo bis cyclopentadienyl dimethyltitanium, dimethyltitanocene in tetrahydrofuran/toluene
Clave InChI CRKLPNOLYBORCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.[Ti]
Nombre IUPAC ciclopenta-1,3-dieno; metano; titanio
Peso molecular (g/mol) 212.159
PubChem CID 131674729
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.14
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium, 5 wt% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.