Learn More
Bis(ciclopentadienil)cobalto, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363307 1 g 1 g
11383307 5 g 5 g
11373307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016857.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.123 g/mol
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1277-43-6
Fórmula molecular C10H10Co
Peso molecular (g/mol) 189.123
Número MDL MFCD00013749
Clave InChI SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cobaltocene
PubChem CID 24942376
Nombre IUPAC cobalto(2 +); ciclopenta-1,3-dieno
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Punto de fusión 176°C to 180°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.12
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..