Learn More
Bis(ciclopentadienil)cromo, sublimado, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346199 5 g 5 g
11336199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043177.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1271-24-5 | C10H10Cr | 182.19 g/mol
Provides catalyst for ethylene polymerization. A precursor to other chromium(II) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-24-5
Fórmula molecular C10H10Cr
Peso molecular (g/mol) 182.19
Número MDL MFCD00013750
Clave InChI TYYBBNOTQFVVKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Chromocene
Nombre IUPAC Bis(cyclopentadienyl)chromium
SMILES [Cr++].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclopentadienyl)chromium
Nombre de nota Sublimed
Punto de fusión 172°C to 173°C
Color Rojo
Cantidad 5 g
Número UN UN3391
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física cristalino/a/s