Learn More
Bis(ciclohexanona) oxaldihidrazona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443344 100 g 100 g
11433344 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10628.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96€
    165.65€ / 100 g
    Ahorro 36.31€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.356 g/mol
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone is used in the quantitative spectroscopic determination of copper. It is also essential for the experimental study of mitochondrial metabolism. It is used to study the human demyelinating diseases such as multiple sclerosis and components of neuroinflammation. Further, it acts as ligand and catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions in the presence of copper salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(ciclohexanona) oxaldihidrazona se utiliza en la determinación espectroscópica cuantitativa del cobre. También es esencial para el estudio experimental del metabolismo mitocondrial. Se utiliza para estudiar las enfermedades desmielinizantes humanas, como la esclerosis múltiple y los componentes de la neurinflamación. Además, actúa como ligando y cataliza el enlace C-N tipo Ullmann formando reacciones en presencia de sal de cobre.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 370-81-0
Fórmula molecular C14H22N4O2
Peso molecular (g/mol) 278.356
Número MDL MFCD00001659
Clave InChI DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
Nombre IUPAC N,N'-bis(ciclohexilidenoamino)oxamida
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Punto de fusión 208°C to 212°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2388004
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.36
Porcentaje de pureza 98%