Learn More
Bis(carboximetil)tritiocarbonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate |
| CAS | 6326-83-6 |
| Fórmula molecular | C5H6O4S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CSC(=S)SCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(carboximetilsulfanilcarbotioilsulfanil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 226.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9428 |