Learn More
Sesquióxido de bis(carboxietilgermanio), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(carboxyethylgermanium) Sesquioxide |
| CAS | 12758-40-6 |
| Fórmula molecular | C6H10Ge2O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,3'-(1,3-Dioxo-1,3-digermoxanediyl)bis[propanoic Acid], 2-(Carboxyethyl)germanium Sesquioxide, Arlamol GEO, Carboxyethylgermanium Sesquioxide, Ge 132, NSC 267004, Proxigermanium, Rapagermanium, Repagermanium, SK 818 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(CC[Ge](O[Ge](CCC(O)=O)=O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3'-(1,3-dioxodigermoxano-1,3-diil)dipropiónico |
| Peso molecular (g/mol) | 339.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.89 |