Learn More
Fosfato de Bis (butoxietilo), TRC
Código de producto. 30003602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003602 100 mg 100 miligramos
30007352 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB415125100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14260-97-0
Fórmula molecular C12H27O6P
Peso molecular (g/mol) 298.31
Sinónimo Ethanol, 2-butoxy-, hydrogen phosphate (7CI, 8CI, 9CI), Bis(2-butoxyethyl) phosphate, Bis(butoxyethyl) phosphate, Bis(2-butoxyethyl)hydrogenphosphate, Bis(2-butoxyethyl) Phosphate, 2-Butoxy-ethanol Hydrogen Phosphate, Bis(2-butoxyethyl) Phosphate, 2-Butoxy-ethanol 1,1'-(Hydrogen Phosphate)
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno bis(2-butoxietilo)
SMILES CCCCOCCOP(=O)(O)OCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(butoxyethyl) Phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O6P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1545