Learn More
Fosfato de bis(butoxietilo)-d8, TRC
Código de producto. 30347056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30347056 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30347056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41512710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(butoxyethyl) Phosphate-d8
CAS 2305665-16-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H19 D8 O6 P
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Butoxy-ethanol Hydrogen Phosphate-d8, Bis(2-butoxyethyl) Phosphate-d8, 2-Butoxy-ethanol 1,1'-(Hydrogen Phosphate)-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27O6P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3,(H,13,14)/i9D2,10D2,11D2,12D2
SMILES O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCCC)(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCCC
Nombre IUPAC fosfato de bis(2-butoxi-1,1,2,2-tetradeuterioetilo) hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 306.36
Porcentaje de pureza >95