Learn More
Clorfosfato de bis(butoxietilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(butoxyethyl)chlorophosphate |
| CAS | 20222-73-5 |
| Fórmula molecular | C12H26ClO5P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Bis(2-butoxyethyl) Phosphorochloridate, Bis(2-butoxyethyl) Ester Phosphorochloridic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26ClO5P/c1-3-5-7-15-9-11-17-19(13,14)18-12-10-16-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCCOP(=O)(Cl)OCCOCCCC |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-butoxietoxi(cloro)fosforil]oxietoxi]butano |
| Peso molecular (g/mol) | 316.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1206 |