Learn More
Bis-bifenil-4-il-amina, TRC
Código de producto. 30347580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30347580 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30347580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB412968100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-Biphenyl-4-yl-amine
CAS 102113-98-4
Fórmula molecular C24H19N
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bis(4-biphenyl)amine, [1,1'-Biphenyl]-4-amine, N-[1,1'-biphenyl]-4-yl-, Bis(4-biphenylyl)amine (6CI,7CI), N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl[1,1'-biphenyl]-4-amine, Bis(1,1'-biphenyl-4-yl)amine, Bis(4-biphenyl)amine, Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)amine, N,N-Bis(1,1'-biphenyl-4-yl)amine, N,N-Bis(4-biphenylyl)amine, N,N-Bis(4-phenylphenyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19N/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)25-24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18,25H
SMILES N(c1ccc(cc1)c2ccccc2)c3ccc(cc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC 4-fenil-N-(4-fenilfenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 321.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1517