Learn More
Cloruro de bis(benzonitrilo)paladio(II), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667874 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
250 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667874 10 g Frasco de vidrio 10 g
10540414 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10358150 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10667874 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207900100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14220-64-5 | C14H10Cl2N2Pd | 383.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14220-64-5
Fórmula molecular C14H10Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 383.57
Número MDL MFCD00013123
Clave InChI QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
Nombre IUPAC benzonitrilo; paladio(2+); dicloruro
SMILES Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C
Color Naranja a marrón
Análisis elemental 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CN)2PdCl2
Cantidad 10 g
Fieser 01,56; 05,31; 06,45; 09,44; 10,31; 13,34
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, toluene, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.55
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(benzonitrile)palladium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.