Learn More
Trihidrato de trihidrocloruro bis-bencimida H-33342, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490227 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15490227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62134.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Tinción para identificar patrones específicos de bandas cromosómicas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate
CAS 23491-52-3
Color Amarillo a verde
Fórmula molecular C27H28N6O
Número MDL MFCD00012679
Cantidad 100 mg
Beilstein 4088183
Sinónimo hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
Clave InChI PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
Nombre IUPAC 2-(4-etoxifenil)-6-[6-(4-metilpiperazin-1-il)-1H-benzimidazol-2-il]-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 452.562
PubChem CID 1464
ChEBI CHEBI:51232
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.99 (561.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo