Learn More
Amlodipina bis(aminoetoxi), TRC
Código de producto. 30011751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011751 10 mg 10 miligramos
30006685 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40210010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721958-74-3
Fórmula molecular C22 H30 Cl N3 O6
Peso molecular (g/mol) 467.94
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, 3-ethyl 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-bis[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-, ethyl methyl ester (9CI)
Nombre IUPAC 5-O-etil 3-O-metil 2,6-bis(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)COCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(aminoethoxy) Amlodipine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30ClN3O6/c1-3-32-22(28)20-17(13-31-11-9-25)26-16(12-30-10-8-24)19(21(27)29-2)18(20)14-6-4-5-7-15(14)23/h4-7,18,26H,3,8-13,24-25H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.1823