Learn More
Solución de bisacrilamida (2 % p/v/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10193523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10193523 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10193523 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1404250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta solución de bisacrilamida es un entrecruzador utilizado habitualmente en la preparación de geles de electroforesis de poliacrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-Acrylamide Solution
Nombre de nota 2% w/v
Forma física Líquido
CAS 110-26-9, 7732-18-5
Color Incolora
Cantidad 250 mL
Envase Vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H10N2O2
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.08
Grado Electroforesis