Learn More
Melford Solución de bis-acrilamida al 2%
Código de producto. 30017949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017949 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30017949 Proveedor Melford N.º de proveedor A11275500.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.17€
    72.13€ / 500 ml
    Ahorro 29.04€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Una solución de bis-acrilamida al 2% (p/v).
Una solución de bis-acrilamida al 2% (p/v).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-Acrylamide, 2%
CAS 110-26-9
Cantidad 500 mL