Learn More
Melford bis-acrilamida
Código de producto. 30017948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017948 25 g 25 g
30017947 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017948 Proveedor Melford N.º de proveedor A1127025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 110-26-9
  • Fórmulamolecular:C7H10N2O2​
  • Peso molecular: 154,2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C7H10N2O2