Learn More
Bis(acetoxidimetilestaño)óxido
Código de producto. 11334547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334547 5 g 5 g
11344547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039610.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5926-79-4
Fórmula molecular C8H22O5Sn2
Peso molecular (g/mol) 435.68
Número MDL MFCD00070453
Clave InChI PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate
PubChem CID 16683964
Nombre IUPAC acetato de [[acetiloxi(dimetil)estanil]oxi-dimetilstanilo]
SMILES O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetoxydimethyltin)oxide
Punto de fusión 240°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.61
Forma física Polvo