Learn More
Cloruro de bis(acetonitrilo)paladio(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572801 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10742574 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14592-56-4
Fórmula molecular C4H6Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 259.42
Número MDL MFCD00013122
Clave InChI XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de paladio(2+) bis(acetonitrilo)
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Marrón-óxido a naranja
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CN)2PdCl2
Cantidad 500 mg
Fieser 13,33; 15,28; 16,25; 17,30; 01,1015; 03,254; 04,435
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.